Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., USP , Fisher Chemical
Artikelnummer. 10325220 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10325220 1 kg Plast pulver krukke 1kg
1 options
Artikelnummer. 10325220 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/1500/60
Request Bulk or Custom Format
Edge
1 kg, plast pulver krukke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 175°C
CAS 10035-04-8
Farve Beige til hvid
pH 4.5 to 6.5
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Molekylær formel CaCl2·2H2O
MDL nummer 149613
Formel vægt 147.02g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride