Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., USP , Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072900 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5kg
Artikelnummer. 10050070
Brand: Fisher Chemical C/1500/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Calciumchloriddihydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8
Molekylær formel CaCl2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 147.01
MDL nummer 149613
InChI nøgle LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calciumdihydratdichlorid
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Tekniske data
Smeltepunkt 175°C
Farve Beige til hvid
pH 4.5 to 6.5
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Formel vægt 147.02g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.