Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., USP , Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10171800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10171800 500 g Plast pulver krukke 500g
10050070 250 g Plast pulver krukke 250g
10504444 5 kg Plastfad 5kg
10325220 1 kg Plast pulver krukke 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10171800 Supplier Fisher Chemical Supplier No. C/1500/53
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Calciumchloriddihydrat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10035-04-8
Molekylær formel CaCl2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 147.01
MDL nummer 149613
InChI nøgle LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calciumdihydratdichlorid
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifications
Smeltepunkt 175 °C
Farve Beige til hvid
pH 4,5 til 6,5
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Formel vægt 147,02g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium chloride dihydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.