Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11314214
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 11314214
Brand: Scharlab CA01941000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug i analytisk kemi, til farmaceutisk brug, i fødevareindustrien, som laboratoriereagens og i den farmaceutiske industri.
  • Molekylformel: CaCl 22H2O
  • Molmasse: 147,02 g/mol
  • CAS: 10035-04-8
  • EIN ECS nr.: 233-140-8
  • Oxiderende stoffer (som NO3): 0,003 % max
Tekniske data
Smeltepunkt ∼176°C
CAS 10035-04-8
pH 4.5–8.5 (5%, water)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Molekylær formel CaCl2 • 2H2O
Formel vægt 147.02g/mol
Procent renhed 99 to 105% (complexometric)
Grad ACS-reagens
Identifikation Passes Test
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chlorid dihydrat, pulver, AR, ACS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.