Få mere at vide
Calcium chloride dihydrate, ACS, 99.0-105.0%
Artikelnummer. p-4407318
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11367608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033296.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O
Calciumchloriddihydrat er meget udbredt som ingrediens i keramiske slipware, kosmetik og fødevarer. Det fungerer som en pH-buffer i svømmebassinvand. Det giver inhibering af kvældende ler i vandfasen af invertemulsionsborevæsker. Det er ansat i olieindustrien til at øge tætheden af faststoffri saltlage. Det bruges som flusmiddel i Davy-processen til fremstilling af natrium gennem elektrolyse af smeltet natriumchlorid. Det finder en vigtig anvendelse som tilsætningsstof i plast, ildslukkere, højovne og i spildevandsrensning som afløbshjælp.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8
Molekylær formel CaCl2·2H2O
MDL nummer MFCD00149613
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride dihydrate
Navn note For ACS analysis
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0-105.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetic acid and alcohol.
Formel vægt 147.02 (110.99 Anhydrous)
Grad ACS-reagens
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 0.835 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Calcium chloride dihydrate