Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat, ACS, 99,0-105,0%
Artikelnummer. 11377608
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377608 2 kg 2kg
11367608 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033296.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O
Calciumchloriddihydrat er meget udbredt som ingrediens i keramiske slipware, kosmetik og fødevarer. Det fungerer som en pH-buffer i svømmebassinvand. Det giver inhibering af kvældende ler i vandfasen af invertemulsionsborevæsker. Det er ansat i olieindustrien til at øge tætheden af faststoffri saltlage. Det bruges som flusmiddel i Davy-processen til fremstilling af natrium gennem elektrolyse af smeltet natriumchlorid. Det finder en vigtig anvendelse som tilsætningsstof i plast, ildslukkere, højovne og i spildevandsrensning som afløbshjælp.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8
Molekylær formel CaCl2·2H2O
MDL nummer MFCD00149613
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride dihydrate
Navn note Til ACS-analyse
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99.0-105.0%
Tæthed 0.835 g/mL
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, eddikesyre og alkohol.
Formel vægt 147,02 (110,99 Vandfri)
Grad ACS-reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride dihydrate