Få mere at vide
Calciumchlorid, dihydrat, MP Biomedicals™
Product Code. 11450952 Shop All MP Biomedical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 kg
Product Code. Mængde
11450952 5 kg
1 options
Product Code. 11450952 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219508894
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Calciumchlorid, dihydratcellekulturreagens, ∽99%, hvidt pulver
  • Calciumchlorid er et almindeligt anvendt reagens i biokemi.
  • Den spiller vigtige roller i mange biologiske processer, herunder signaltransduktion, muskelkontraktion og vedligeholdelse af cellemembran- og cellevægstabilitet.
  • Calciumchlorid anvendes til fremstilling og transformation af kompetente E. coli og til transfektion af eukaryote celler med enten plasmid-DNA eller højt molekylvægt genomisk DNA. har været anvendt til stabilisering og todimensionel krystallisering af NADH-ubiquinon-oxidoreduktase (kompleks I) fra Escherichia coli.
  • Det bruges også som tørremiddel, koagulant i gummiproduktion og som accelerator i betonindustrien.
  • Calciumchlorid er et salt af calcium og chlorid.
  • Det opfører sig som et typisk ionisk halogenid og er fast ved stuetemperatur
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calcium Chloride Dihydrate
Smeltepunkt 176 °C (Dekomponering)(Litteratur)
CAS 10035-04-8
pH 4 til 9,5 (5 % vandig opl.)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 kg
Renhedsgrad noter ∽99%
Analyseprocentområde ∽99%
Molekylær formel CaCl2·2H2O
MDL nummer MFCD00149613
Synonym Calcium dichloride dihydrate
Opløselighedsinformation Opløselig i vand - 294 mg/ml (klar, farveløs opløsning) med varmefrigivelse, ethanol, eddikesyre, acetone.
Molekylvægt (g/mol) 147
Formel vægt 147
Grad Cellekulturreagens