Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium chloride dihydrate |
| Smeltepunkt | 175,0 °C |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 0.83 |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (Kompleksometri) |
| Tæthed | 0.8300g/mL |
| Lineær formel | CaCl2·2H2O |
| Merck Index | 15,1661 |
| Opløselighedsinformation | Klar, farveløs |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium chloride dihydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.