Få mere at vide
Calcium chloride dihydrate, 99%, for biochemistry
Artikelnummer. 13525020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13525020 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
13535020 500 g Plastflaske 500g
2 options
Artikelnummer. 13525020
Brand: Thermo Scientific Acros 447320025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8
Molekylær formel CaCl2·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 147.02
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Chloride Dihydrate
Smeltepunkt 175.0°C
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 98.5% min. (Complexometry)
Lineær formel CaCl2·2H2O
Merck Index 15,1661
Opløselighedsinformation Clear colorless
Formel vægt 147.02
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 0.83
Tæthed 0.8300g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.