Få mere at vide
Calcium chloride dihydrate, 99+%, for analysis
Artikelnummer. p-4509901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 10154930
Brand: Thermo Scientific Acros 207780010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8
Molekylær formel CaCl2·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 147.02
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride dihydrate
Smeltepunkt 175.0°C
Farve Hvid
pH 4.5 to 6.5 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99% min. (Complexometry)
Lineær formel CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15,1661
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Formel vægt 147.02
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 0.83
Tæthed 0.8300g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.