Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 11964171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11964171 10 kg Plast tromle 10kg
10154930 1 kg Plastflaske 1kg
10403265 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11964171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207780100
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Molekylær formel CaCl2·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 147.02
Specifica
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride dihydrate
Smeltepunkt 175,0 °C
Farve Hvid
pH 4,5 til 6,5 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 10 kg
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 0.83
Analyseprocentområde 99% min. (Kompleksometri)
Tæthed 0.8300g/mL
Lineær formel CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15,1661
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (0 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol
Formel vægt 147.02
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.