Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10403265 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10403265 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10154930 1 kg Plastflaske 1kg
11964171 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10403265 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207780025
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8
Molekylær formel CaCl2·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 147.02
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride dihydrate
Smeltepunkt 175,0 °C
Farve Hvid
pH 4,5 til 6,5 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99% min. (Kompleksometri)
Lineær formel CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15,1661
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (0 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol
Formel vægt 147.02
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 0.83
Tæthed 0.8300g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.