Få mere at vide
Calciumchloriddihydrat, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10158280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10158280 500 g Plastflaske 500g
10432981 25 g Plastflaske 25g
11994171 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10158280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423525000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.02 DKK
    222.65 DKK / 500g
    Spare 24.37 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-04-8
Molekylær formel CaCl2·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 147.02
MDL nummer MFCD00149613
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride dihydrate
Smeltepunkt 175,0 °C
Farve Hvid
pH 4,5 til 8,5 (5% soln. ved 25 °C)
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99,0 til 105% (kompleksometri)
Lineær formel CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15,1661
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (0 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol
Formel vægt 147.02
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 0.83
Tæthed 0.8300g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.