Få mere at vide
500GR Calcium chloride dihydrate Reagent Grade, =99.0%
Brand:  Honeywell Research Chemicals C3881-500G
500GR Calcium chloride dihydrate Reagent Grade, =99.0%
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: calcium chloride-2-hydrate