Få mere at vide
Calciumchlorid, vandfrit, pulver,≥ 97 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7121611 Shop alle Honeywell Fluka produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
missing translation for 'unitSize'
100g
1kg
2.5kg
500g
5kg
Product Code. 15627760
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka C4901100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vandfrit, pulver,≥ 97 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10043-52-4
Molekylær formel CaCl2
Molekylvægt (g/mol) 110.98
MDL nummer MFCD00010903
InChI nøgle UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifications
Kogepunkt 1,900°C
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride
Smeltepunkt 772°C (literature)
Navn note Anhydrous, powder, ≥97%
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lineær formel CaCl2
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn calcium; dichlorid
Formel vægt 110.98
Procent renhed >97%
Emballage Poly flaske
Damptryk 0.01 mmHg (20°C)
Tæthed 2.150 g/cm3
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium chloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: calcium chloride