Få mere at vide
Calciumchlorid, vandfrit, pulver,≥ 97 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
5kg
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium chloride |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | CaCl2 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | calcium; dichlorid |
| Formel vægt | 110.98g/mol |
| Procent renhed | ≥97% |
| Emballage | Poly flaske |
| Damptryk | 0.01 mmHg (20°C) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Calcium chloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: calcium chloride