Få mere at vide
Calciumchlorid, vandfrit, pulver, ≥97%, Solstice
Artikelnummer. 15627760 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15627760 100 g Poly flaske 100g
15657760 500 g Poly flaske 500g
15637760 1 kg Poly flaske 1kg
15647760 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15667760 5 kg Polyflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15627760 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. C4901100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Vandfrit, pulver,≥ 97 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-52-4
Molekylær formel CaCl2
Molekylvægt (g/mol) 110.98
MDL nummer MFCD00010903
InChI nøgle UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt 1.900 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride
Smeltepunkt 772 °C (litteratur)
Navn note Vandfri pulver, ≥97%
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lineær formel CaCl2
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn calcium; dichlorid
Formel vægt 110.98
Procent renhed >97%
Emballage Poly flaske
Damptryk 0,01 mmHg (20 °C)
Tæthed 2.150 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride