Få mere at vide
Calciumchlorid, 93+%, ekstra ren, pulver, vandfri
Artikelnummer. 10287523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10287523 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10515671 25 g Plastflaske 25g
10021681 500 g Plastflaske 500g
11974171 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10287523 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349610025
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-52-4
Molekylær formel CaCl2
Molekylvægt (g/mol) 110.98
MDL nummer MFCD00010903
InChI nøgle UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt >1600,0 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride
Smeltepunkt 782,0 °C
Navn note 96%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 95% min. (Kompleksometri)
Lineær formel CaCl2
Fieser 01,104; 04,368
Merck Index 15,1661
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 740 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol
IUPAC navn calciumdichlorid
Formel vægt 110.99
Procent renhed 96%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.