Tekniske data
| Kogepunkt | >1600,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Calcium chloride |
| Smeltepunkt | 782,0 °C |
| Navn note | Granuler |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 95% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | CaCl2 |
| Fieser | 01,104; 04,368 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium chloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.