Få mere at vide
Lonza™ Calciumchlorid, 300 mM, 2 ml
Mængde:
2 ml
Pakningsstørrelse:
2ml
Beskrivelse
- Kvalitetstilskud til cellekulturmedier.
- Inkluderet til brug i udvalgte primære cellekulturmediesæt.
- 1 hætteglas indeholdende 2 mL 300 mM calciumchlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 300 mM |
| Produkttype | Calciumchlorid |
| Til brug med (applikation) | Tillæg til cellekulturmedier |
| Mængde | 2 ml |