Få mere at vide
Calciumchlorid, 2,75% w/v aq. soln.
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium chloride |
| Koncentration | 2,75 % w/v vandig opløsning |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 110.99 |