Få mere at vide
Calciumchlorid, 1 mil. aq. soln.
Beskrivelse
Calciumchlorid bruges som afisning og støvkontrol af veje, boremudder, støvtætning, frostsikring og optøning af kul, koks, sten, sand og malm, betonkonditionering, papir- og papirmasseindustri, tørre- og tørremiddel og vægtning af dæk. Calcium spiller vigtige roller i mange biologiske processer, herunder signaltransduktion, muskelsammentrækning, vedligeholdelse af cellemembraner og cellevægsstabilitet. Calciumchlorid er en opløselig forbindelse, der kan tjene som en kilde til calciumioner i en opløsning. Kan være nyttig til at fortrænge ioner fra opløsning, for eksempel kan fosfat fortrænges fra opløsning med calcium. Calciumchloridopløsning har mange anvendelser i celle- og molekylærbiologiske eksperimenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Calciumchlorid bruges som afisning og støvkontrol af veje, boremudder, støvtætning, frostsikring og optøning af kul, koks, sten, sand og malm, betonkonditionering, papir- og papirmasseindustri, tørre- og tørremiddel og dækvægtning. Calcium spiller vigtige roller i mange biologiske processer, herunder signaltransduktion, muskelsammentrækning, vedligeholdelse af cellemembraner og cellevægsstabilitet. Calciumchlorid er en opløselig forbindelse, der kan tjene som en kilde til calciumioner i en opløsning. Kan være nyttig til at fortrænge ioner fra opløsning, for eksempel kan fosfat fortrænges fra opløsning med calcium. Calciumchloridopløsning har mange anvendelser i celle- og molekylærbiologiske eksperimenter.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke syrer, boran/boroxider, zink, calciumoxid, methylvinylether. Calciumchlorid angribes af bromtrifluorid. Vandfrit calciumchlorid er meget hygroskopisk og bruges ofte som tørremiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium chloride |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (74,5 g/100 ml) ved 20 °C, alkohol, vand (159 g/100 ml) ved 100 °C, eddikesyre og acetone. |
| Formel vægt | 110.99 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1M aq. soln. |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium chloride, 1M aq. soln.
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride