Få mere at vide
Calciumchlorid, 1 mil. aq. soln.
Artikelnummer. 15445389
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445389 50 mL 50ml
15455389 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63122.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.89 DKK
    409.65 DKK / 50ml
    Spare 64.24 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110,98 g/mol
Calciumchlorid bruges som afisning og støvkontrol af veje, boremudder, støvtætning, frostsikring og optøning af kul, koks, sten, sand og malm, betonkonditionering, papir- og papirmasseindustri, tørre- og tørremiddel og vægtning af dæk. Calcium spiller vigtige roller i mange biologiske processer, herunder signaltransduktion, muskelsammentrækning, vedligeholdelse af cellemembraner og cellevægsstabilitet. Calciumchlorid er en opløselig forbindelse, der kan tjene som en kilde til calciumioner i en opløsning. Kan være nyttig til at fortrænge ioner fra opløsning, for eksempel kan fosfat fortrænges fra opløsning med calcium. Calciumchloridopløsning har mange anvendelser i celle- og molekylærbiologiske eksperimenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Calciumchlorid bruges som afisning og støvkontrol af veje, boremudder, støvtætning, frostsikring og optøning af kul, koks, sten, sand og malm, betonkonditionering, papir- og papirmasseindustri, tørre- og tørremiddel og dækvægtning. Calcium spiller vigtige roller i mange biologiske processer, herunder signaltransduktion, muskelsammentrækning, vedligeholdelse af cellemembraner og cellevægsstabilitet. Calciumchlorid er en opløselig forbindelse, der kan tjene som en kilde til calciumioner i en opløsning. Kan være nyttig til at fortrænge ioner fra opløsning, for eksempel kan fosfat fortrænges fra opløsning med calcium. Calciumchloridopløsning har mange anvendelser i celle- og molekylærbiologiske eksperimenter.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke syrer, boran/boroxider, zink, calciumoxid, methylvinylether. Calciumchlorid angribes af bromtrifluorid. Vandfrit calciumchlorid er meget hygroskopisk og bruges ofte som tørremiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-52-4
Molekylær formel CaCl2
Molekylvægt (g/mol) 110.98
MDL nummer MFCD00010903
InChI nøgle UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC navn calciumdichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (74,5 g/100 ml) ved 20 °C, alkohol, vand (159 g/100 ml) ved 100 °C, eddikesyre og acetone.
Formel vægt 110.99
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride, 1M aq. soln
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride