Få mere at vide
Calciumchlorid, 100 mM aq. soln., sterilfiltreret
Artikelnummer. 15455199
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455199 500 mL 500ml
15465199 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62905.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.16 DKK
    648.65 DKK / 500ml
    Spare 71.51 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-52-4
Molekylær formel CaCl2
Molekylvægt (g/mol) 110.98
MDL nummer MFCD00010903
InChI nøgle UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium chloride
Navn note sterile
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
IUPAC navn calciumdichlorid
Formel vægt 110.99
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 100mM aq. soln.