Få mere at vide
Calcium Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Carbonate (AS) |
| CAS | 471-34-1 |
| Molekylær formel | CCaO3 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | [Ca+2].[O-]C(=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.09 |