Få mere at vide
Calciumcarbonat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052345
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15487485
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047235.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Anvendes som neutraliseringsmiddel, fyldstof og forlænger i gummi, plast, maling, opacificeringsmiddel i papir, spartelmasse, antacida, Portlandcement, svovldioxid, fjernelse fra stakgasser, allergisk flux, analytisk kemi, kuldioxidgenerering og bestemmelse af halogener i organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 800°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1657
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acids (5 M HCl: 0.1 M at 20°C,clear,colorless). Insoluble in water.
IUPAC navn calcium; karbonat
Formel vægt 100.09
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 2.930 g/mL