Få mere at vide
Calciumcarbonat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Product Code. 15497485
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15497485 25 g 25g
15487485 5 g 5g
15407495 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15497485 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 047235.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Anvendes som neutraliseringsmiddel, fyldstof og forlænger i gummi, plast, maling, opacificeringsmiddel i papir, spartelmasse, antacida, Portlandcement, svovldioxid, fjernelse fra stakgasser, allergisk flux, analytisk kemi, kuldioxidgenerering og bestemmelse af halogener i organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 800 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.930 g/mL
Merck Index 14,1657
Opløselighedsinformation Opløselig i fortyndede syrer (5 M HCl: 0,1 M ved 20 °C, klar, farveløs). Uopløselig i vand.
IUPAC navn calciumcarbonat
Formel vægt 100.09
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic