Få mere at vide
Calciumcarbonat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes som neutraliseringsmiddel, fyldstof og forlænger i gummi, plast, maling, opacificeringsmiddel i papir, spartelmasse, antacida, Portlandcement, svovldioxid, fjernelse fra stakgasser, allergisk flux, analytisk kemi, kuldioxidgenerering og bestemmelse af halogener i organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium carbonate |
| Smeltepunkt | 800°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,1657 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute acids (5 M HCl: 0.1 M at 20°C,clear,colorless). Insoluble in water. |
| IUPAC navn | calcium; karbonat |
| Formel vægt | 100.09 |
| Vis mere |