Få mere at vide
Calciumcarbonat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407495
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15407495 100 g 100g
15487485 5 g 5g
15497485 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15407495 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 047235.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Anvendes som neutraliseringsmiddel, fyldstof og forlænger i gummi, plast, maling, opacificeringsmiddel i papir, spartelmasse, antacida, Portlandcement, svovldioxid, fjernelse fra stakgasser, allergisk flux, analytisk kemi, kuldioxidgenerering og bestemmelse af halogener i organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 800°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1657
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acids (5 M HCl: 0.1 M at 20°C,clear,colorless). Insoluble in water.
IUPAC navn calcium; karbonat
Formel vægt 100.09
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 2.930 g/mL