Få mere at vide
Calciumcarbonat, Puratronic™, 99,997% (metalbasis)
Artikelnummer. 11354728
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354728 25 g 25g
11324728 5 g 5g
11344728 100 g 100g
11334728 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11354728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043073.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Calciumcarbonat bruges i medicin og landbrug. Det bruges også til afsvovling af røggas i kraftværker med fossilt brændstof, produktion af tandpasta, keramik/glasering, rensning af jern fra jernmalm og til at rense pletter på sølv. Det bruges til raffinering af sukker, som fyldstof i termohærdende harpikser, som slibemiddel, som forlængermiddel i maling og som et dannelsesbrodannende filterkageforseglingsmiddel i olieindustrien. Det bruges i svømmebassiner til at kontrollere pH for at forbedre stivheden af polypropylenforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 800 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99,997% (metalbasis)
Opløselighedsinformation Opløselig i syrer og uopløselig i vand.
IUPAC navn calciumcarbonat
Formel vægt 100.09
Brydningsindeks 1.6583
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 2.93