Få mere at vide
Calciumcarbonat, Puratronic™, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11390909
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390909 500 g 500g
11320919 5 g 5g
11300919 25 g 25g
11310919 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11390909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010679.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Calciumcarbonat bruges i medicin og landbrug. Det bruges også til afsvovling af røggas i kraftværker med fossilt brændstof, produktion af tandpasta, keramik/glasering, rensning af jern fra jernmalm og til at rense pletter på sølv. Det udgør hovedbestanddelen af keramiske fliser klæbemidler. Det bruges til raffinering af sukker, som fyldstof i termohærdende harpikser, som slibemiddel, som forlængermiddel i maling og som et dannelsesbrodannende filterkageforseglingsmiddel i olieindustrien. Det bruges i svømmebassiner til at kontrollere pH for at forbedre stivheden af polypropylenforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
IUPAC navn calcium; karbonat
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 800 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1657
Opløselighedsinformation Meget lav opløselighed i vand.
Formel vægt 100.09
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.6583
Tæthed 2.930 g/mL