Få mere at vide
Calciumcarbonat, Puratronic™, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Calciumcarbonat bruges i medicin og landbrug. Det bruges også til afsvovling af røggas i kraftværker med fossilt brændstof, produktion af tandpasta, keramik/glasering, rensning af jern fra jernmalm og til at rense pletter på sølv. Det udgør hovedbestanddelen af keramiske fliser klæbemidler. Det bruges til raffinering af sukker, som fyldstof i termohærdende harpikser, som slibemiddel, som forlængermiddel i maling og som et dannelsesbrodannende filterkageforseglingsmiddel i olieindustrien. Det bruges i svømmebassiner til at kontrollere pH for at forbedre stivheden af polypropylenforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium carbonate |
| Smeltepunkt | 800 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.6583 |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 2.930 g/mL |
| Merck Index | 14,1657 |
| Show More |