Få mere at vide
Calciumcarbonat, pulver, USP - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15557894 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly spand
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. 15557894
Brand: Avantor J.T.Baker 130005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Carbonate
CAS 471-34-1
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel CCaO3
MDL nummer MFCD00010906
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn calcium; karbonat
Molekylvægt (g/mol) 100.09
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
Formel vægt 100.09
Grad FCC/USP
Emballage Poly spand