Få mere at vide
Calciumcarbonat, chelometrisk standard, ACS, 99,95-100,05 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407317
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11387858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036399.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Calciumcarbonat, CCaO3, CAS-nummer-471-34-1, aeromatt, akadama, aragonit, calcit, calciumcarbonat, calofort u, kulsyre calciumsalt 1:1, kridt, kalksten, marmor, 500 g, Hvidt pulver, 99,95%, 100 CHE: 99,95%, 100,95%, 100,95%, 100. 207-439-9, 100,09, ACS, VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L, calcium;carbonat
Calciumcarbonat er et kosttilskud, der bruges, når mængden af calcium, der tages i kosten, ikke er nok. Anvendes som et syreneutraliserende middel til at lindre halsbrand, sur fordøjelsesbesvær og urolig mave. Praktiseret i udtryksbranchen. Også meget brugt som fyldstof i plast og bruges i metallurgi af jern.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 800°C (decomposition)
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.95-100.05%
Opløselighedsinformation Insoluble in water but soluble in acids.
IUPAC navn calciumcarbonat
Formel vægt 100.09
Grad ACS
Brydningsindeks 1.6583
Udseende White powder
Tæthed 2.93 g/cm3 at 20°C