Få mere at vide
Calciumcarbonat, chelometrisk standard, ACS, 99,95-100,05%
Artikelnummer. 11397858
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397858 500 g 500g
11387858 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036399.36
 Begrænset vare
På lager
Calciumcarbonat, CCaO3, CAS Number-471-34-1, aeromatt, akadama, aragonit, calcit, calciumcarbonat, calofort u, kulsyre calciumsalt 1:1, kridt, kalksten, marmor, 500g, hvidt pulver, 99,95-100,05%, CHEBI:3311, 2,93, 207-439-9, 100,09, ACS, VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L, calcium; Karbonat | CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Calciumcarbonat er et kosttilskud, der bruges, når mængden af calcium, der tages i kosten, ikke er nok. Anvendes som et syreneutraliserende middel til at lindre halsbrand, sur fordøjelsesbesvær og urolig mave. Praktiseret i udtryksbranchen. Også meget brugt som fyldstof i plast og bruges i metallurgi af jern.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 800 °C (dekomponering)
Navn note Til analyse ACS
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.95-100.05%
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand, men opløselig i syrer.
IUPAC navn calcium; karbonat
Formel vægt 100.09
Grad ACS
Brydningsindeks 1.6583
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 2.93