Få mere at vide
Calciumcarbonat, chelometrisk standard, ACS, 99,95-100,05%
Beskrivelse
Calciumcarbonat er et kosttilskud, der bruges, når mængden af calcium, der tages i kosten, ikke er nok. Anvendes som et syreneutraliserende middel til at lindre halsbrand, sur fordøjelsesbesvær og urolig mave. Praktiseret i udtryksbranchen. Også meget brugt som fyldstof i plast og bruges i metallurgi af jern.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium carbonate |
| Smeltepunkt | 800 °C (dekomponering) |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.95-100.05% |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand, men opløselig i syrer. |
| IUPAC navn | calciumcarbonat |
| Formel vægt | 100.09 |
| Vis mere |