Få mere at vide
Calcium Carbonate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10508230 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
Artikelnummer. 10508230
Brand: Fisher Chemical C/1120/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calcium carbonate
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 825°C
Farve White
pH 8 to 9
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 100.09g/mol
Emballage Plastic powder jar