Få mere at vide
Calciumcarbonat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., USP , E170, udfældet, 98,5-100,5% (baseret på vandfrit stof), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7071773 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
Pakke med 6
Artikelnummer. 15671080
Brand: Honeywell-Fluka 120101KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP , E170, udfældet, 98,5-100,5% (baseret på vandfrit stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Carbonate(Caco3)
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Mængde 1 kg
Lineær formel CaCO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
IUPAC navn calcium; karbonat
Formel vægt 100.09g/mol
Procent renhed 98.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Grad puriss.
Tæthed 2.93g/mL at 25°C
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Calcium carbonate