Få mere at vide
Calciumcarbonat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., USP , E170, udfældet, 98,5-100,5% (baseret på vandfrit stof), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681080 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
Pakke med 6
Artikelnummer. 15681080
Brand: Honeywell-Fluka 120102.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP , E170, udfældet, 98,5-100,5% (baseret på vandfrit stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Carbonate(Caco3)
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Mængde 2.5 kg
Lineær formel CaCO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
IUPAC navn calcium; karbonat
Formel vægt 100.09g/mol
Procent renhed 98.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Grad puriss.
Tæthed 2.93g/mL at 25°C