Få mere at vide
Calciumcarbonat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, FCC, Ph. Eur., USP E170, udfældet, 98,5-100,5% (baseret på vandfri stof), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671080
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15671080 1 kg 1kg
15681080 2.5 kg 2.5kg
15601090 6 x 1 kg Pakke med 6
15691080 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15671080 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 120101KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00 DKK
    316.02 DKK / 1kg
    Spare 40.98 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP , E170, udfældet, 98,5-100,5% (baseret på vandfrit stof)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Carbonate(Caco3)
Navn note Opfylder analytisk specifikation for Ph. Eur.BP, USP, FCC
Mængde 1 kg
Lineær formel CaCO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
IUPAC navn calcium; karbonat
Formel vægt 100,09 g/mol
Procent renhed 98,5 til 100,5 % (baseret på vandfri substans)
Grad puriss.
Tæthed 2,93 g/ml ved 25 °C
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Calcium carbonate