Få mere at vide
Calciumcarbonat, ACS-reagens, chelometrisk standard, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium carbonate |
| Smeltepunkt | 825.0°C |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | CaCO3 |
| Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
| Merck Index | 15,1659 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids |
| IUPAC navn | calcium; karbonat |
| Formel vægt | 100.09 |
| Procent renhed | 99.95 to 100.05% (on dried substance) (Complexometry) |
| Vis mere |