Få mere at vide
Calciumcarbonat, ACS, lavt i alkalier, 99,0% min
Beskrivelse
Det bruges medicinsk som calciumtilskud eller som antacida. Det bruges også til industrielle formål. Calciumcarbonat er det mest udbredte mineral i papir-, plast-, malings- og belægningsindustrien. Hierarkiske hule calciumcarbonatpartikler viser en nyttig anvendelse som lægemiddelbærer mod kræft. Det spiller en væsentlig rolle for at katalysere alkoholyse af fedtstoffer og olier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium carbonate |
| Smeltepunkt | 800 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99,0% min. |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i syrer, uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 100.09 |
| Grad | ACS |
| Brydningsindeks | 1.6583 |
| Vis mere |