Få mere at vide
Calcium carbonate, ACS, 99.0% min
Artikelnummer. p-4407316
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11357608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033295.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Calciumcarbonat bruges medicinsk som et calciumtilskud eller som antacida. Det bruges også til industrielle formål. Calciumcarbonat er det mest udbredte mineral i papir-, plast-, malings- og belægningsindustrien. Hierarkiske hule calciumcarbonatpartikler viser en nyttig anvendelse som en anticancer-lægemiddelbærer. Det spiller en væsentlig rolle for at katalysere alkoholyse af fedtstoffer og olier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 800°C (decomposition)
Navn note For ACS analysis
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.0% min.
Opløselighedsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
IUPAC navn calcium; karbonat
Formel vægt 100.09
Grad ACS
Brydningsindeks 1.6583
Udseende White powder
Tæthed 2.93