Få mere at vide
Calciumcarbonat, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11357608
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357608 100 g 100g
11347608 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033295.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Calciumcarbonat bruges medicinsk som et calciumtilskud eller som antacida. Det bruges også til industrielle formål. Calciumcarbonat er det mest udbredte mineral i papir-, plast-, malings- og belægningsindustrien. Hierarkiske hule calciumcarbonatpartikler viser en nyttig anvendelse som en anticancer-lægemiddelbærer. Det spiller en væsentlig rolle for at katalysere alkoholyse af fedtstoffer og olier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 800 °C (dekomponering)
Navn note Til ACS-analyse
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,0% min.
Opløselighedsinformation Opløselig i syrer. Uopløselig i vand.
IUPAC navn calcium; karbonat
Formel vægt 100.09
Grad ACS
Brydningsindeks 1.6583
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 2.93