Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium carbonate |
| Smeltepunkt | 825,0 °C |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 98,5 til 101,5% (kompleksometri) |
| Lineær formel | CaCO3 |
| Merck Index | 15,1659 |
| Opløselighedsinformation | (i fortyndet HCl) Klar farveløs til lys gul |
| IUPAC navn | calciumcarbonat |
| Formel vægt | 100.09 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |