Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium carbonate |
| Smeltepunkt | 825,0 °C |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | CaCO3 |
| Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
| Merck Index | 15,1659 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede syrer |
| IUPAC navn | calcium; karbonat |
| Formel vægt | 100.09 |
| Vis mere |