Få mere at vide
Calciumcarbonat, 99%, til analyse, udfældet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-46028 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 10721111
Brand: Thermo Scientific Acros 219165000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 825.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (on dried substance) (Complexometry)
Lineær formel CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15, 1659
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
IUPAC navn calcium; karbonat
Formel vægt 100.09
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0.5% max. (200°C)
Emballage Plastflaske