Få mere at vide
Calciumcarbonat, 99%, til analyse, udfældet
Artikelnummer. 10721111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10721111 500 g Plastflaske -
10687192 1 kg Plastflaske 1kg
10388540 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10721111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219165000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    611.95 DKK
    550.65 DKK / 500g
    Spare 61.30 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 825,0 °C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98,5% min. (på tørret stof) (Kompleksometri)
Lineær formel CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15, 1659
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede syrer
IUPAC navn calcium; karbonat
Formel vægt 100.09
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0,5% maks. (200 °C)
Emballage Plastflaske