Få mere at vide
Calcium carbonate, 99+%, ACS reagent
Artikelnummer. p-222751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10606504
Brand: Thermo Scientific Acros 423511000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 825.0°C
Navn note 99+%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% min. (on dried substance) (Complexometry)
Lineær formel CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15, 1659
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
IUPAC navn calcium; karbonat
Formel vægt 100.09
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske