Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium carbonate |
| Smeltepunkt | 825,0 °C |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99% min. (på tørret stof) (Complexometri) |
| Lineær formel | CaCO3 |
| Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
| Vis mere |